Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marca: Thermo Scientific™ 9-SCK(G)-ST1X
Detalles adicionales : Peso : 0.13950kg
Descripción
- Los prácticos kits ahorran tiempo en la preparación de muestras
- Incluyen 100 viales y 100 tapones con septos premontados para mayor comodidad durante la preparación de la muestra
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Verde | |
Polipropileno | |
Silicona blanca/PTFE rojo |
9 mm | |
Sí | |
1,0 mm |