Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
129.00€ - 265.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
15266603
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9-SCK(R)-ST1
Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15296603
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9-SCK(G)-ST1X
Verde Silicona blanca/PTFE rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15343425
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9-SCK(BLK)-BST1
Negro PTFE rojo/silicona blanca unidos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15353425
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9-SCK(GY)-BST1X
Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Convenience kits save time during sample preparation
  • Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa for added convenience during sample preparation
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Especificaciones
9 mm