Learn More
Eppendorf™ 96-Well Twin.tec™ PCR Plates, Unskirted, Divisible
Unskirted, Divisible 96-Well Twin.tec™ PCR Plates are ideal for extreme applications such as multiple heat sealing.
Marca: Eppendorf™ 0030133374
Detalles adicionales : Peso : 0.61200kg
Descripción
- Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno
- Apto para la mayoría de los termocicladores comunes
- Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
- Disponible con pocillos de perfil normal (250 μl) o bajo (150 μl)
- Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno para evitar residuos y ahorrar dinero
- Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Placa de PCR 96 | |
Policarbonato | |
96 | |
Estándar | |
20/paq. |
Sin ARNasa/ADNasa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Sin faldón | |
250 μl | |
Ideal para aplicaciones extremas como el sellado térmico múltiple | |
Limpio para PCR | |
Incolora |