Learn More
Eppendorf™ 96-Well Twin.tec™ PCR Plates, Unskirted, Divisible
Unskirted, Divisible 96-Well Twin.tec™ PCR Plates are ideal for extreme applications such as multiple heat sealing.
178.00€
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Perfil Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Perfil Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10309357
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030133358
150 μl Perfil bajo Transparente
178.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10679969
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030133382
150 μl Perfil bajo Azul
178.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10297987
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030133374
250 μl Estándar Transparente
178.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10258037
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030133404
250 μl Estándar Azul
178.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can be divided in 4 segments of 24 wells each
  • Fits most common thermal cyclers
  • OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
  • Available with regular (250 μL) or low profile (150 μL) wells
  • Can be divided into 4 segments of 24 wells each to prevent waste and save money
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
Estándar
Esterilizable en autoclave
Policarbonato
Ideal para aplicaciones extremas como el sellado térmico múltiple
Incolora
Sin ARNasa/ADNasa
8 x 12
Placa de PCR 96
96
Limpio para PCR