Learn More
Axygen™ Puntas de 96 pocillos, transparentes
Las puntas Axygen™ Maxymum Recovery™ se han desarrollado para funcionar con los sistemas de automatización Agilent/Velocity11 y MGI Tech, que pueden ser compatibles con el alto rendimiento de la extracción de ARN basada en gránulos magnéticos de muestras biológicas o preconfiguradas y cualificadas para automatizar muestras previas a PCR de alto rendimiento.
Marca: Axygen™ VT-255-L-R
Detalles adicionales : Peso : 8.90000kg
Descrizione
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de punta: Hasta 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Sin ARNasa/ADNasa ni ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- no estériles o estériles
- Superficie Axygen Maxymum Recovery
- Compatibilidad:
- Plataforma de manipulación automatizada de líquidos Bravo
- Estación de pipeteo vertical para manipulación de líquidos VPrep™
- MGISP-960
- MGISP-100
Specifica
250 μl | |
No estéril | |
Gradilla de 96 pocillos | |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
Baja retención, Maxymum Recovery | |
Sistemas de automatización Agilent Bravo y MGI Tech MGISP, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station |