Learn More
Axygen™ Puntas de 96 pocillos, transparentes
Las puntas Axygen™ Maxymum Recovery™ se han desarrollado para funcionar con los sistemas de automatización Agilent/Velocity11 y MGI Tech, que pueden ser compatibles con el alto rendimiento de la extracción de ARN basada en gránulos magnéticos de muestras biológicas o preconfiguradas y cualificadas para automatizar muestras previas a PCR de alto rendimiento.
372.00€ - 1075.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Formato | Gradilla de 96 pocillos |
Cantidad | 96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | filtradas por | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | filtradas por | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16640234
|
Axygen™
VTF-205-R-S |
200 μl | Estéril | Con filtro | Estándar |
790.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16620234
|
Axygen™
VT-255-R |
250 μl | Estéril | Sin filtro | Estándar |
372.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16630234
|
Axygen™
VTF-205-L-R-S |
200 μl | Estéril | Con filtro | Baja retención, Maxymum Recovery |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16600234
|
Axygen™
VT-255-L-R |
250 μl | No estéril | Sin filtro | Baja retención, Maxymum Recovery |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16610234
|
Axygen™
VT-255-L-R-S |
250 μl | Estéril | Sin filtro | Baja retención, Maxymum Recovery |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de punta: Hasta 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Sin ARNasa/ADNasa ni ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- no estériles o estériles
- Superficie Axygen Maxymum Recovery
- Compatibilidad:
- Plataforma de manipulación de líquidos automatizada Bravo
- Estación de pipeteo vertical para manipulación de líquidos VPrep™
- MGISP-960
- MGISP-100
Especificaciones
Transparente | |
Gradilla de 96 pocillos | |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja | |
Polipropileno |