Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
Directamente compatible con todos los principales termocicladores, incluidos los instrumentos de ABI; se puede utilizar en secuenciadores de 96 pocillos de ABI sin adaptadores—
Marca: Fisherbrand™
99.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21896" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Directamente compatible con todos los termocicladores principales, incluidos los instrumentos ABI. Se puede utilizar en secuenciadores de 96 pocillos ABI sin adaptadores
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Verde | |
Semi | |
300 μl | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR | |
Transparente |
8 x 12 | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
96 | |
Sí |