Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
Código de producto. p-3599492 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12144122 Amarillo paquete de 25
11889261 Azul paquete de 25
12114122 Rojo paquete de 25
12104122 Natural 25 PCS
12134122 Verde paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12144122
Directamente compatible con todos los principales termocicladores, incluidos los instrumentos de ABI; se puede utilizar en secuenciadores de 96 pocillos de ABI sin adaptadores—
Directamente compatible con todos los principales termocicladores, incluidos los instrumentos de ABI; se puede utilizar en secuenciadores de 96 pocillos de ABI sin adaptadores—
  • Polipropileno virgen
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Diseño de borde elevado
  • Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
  • Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
  • Esquina recortada y rejilla alfanumérica
  • Producción en sala limpia
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Amarillo
Tipo de producto Microplaca de PCR
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 300 μl
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de PCR, RT-PCR
Con reborde Sí
Color de pocillo Transparente