Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P104
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Specification Certified, GC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
De 50 to 1900 μl | |
Sin revestimiento | |
En forma de U | |
-80°C to 121°C | |
8 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
No estéril | |
2000 μl | |
5 | |
45 mm | |
Deep Well |