Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Pink, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
280.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
- 8 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Rosa
- Orificio central
- Rosca 8-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm | |
8-425 |
Rojo, Blanco, Rosa | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |