Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, rosa, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Código de producto. p-7113914 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Rosa
Rojo, Blanca, Rosa
Rojo, Blanco, Rosa
Rojo-naranja, Transparente, Rosa
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
12901021 Rojo, Blanca, Rosa Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
13495489 Rojo, Blanco, Rosa Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
13485479 Rojo-naranja, Transparente, Rosa Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
13405489 Beige, Rojo-naranja, Rosa Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
13475499 Rojo, Blanca, Rosa Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
5 options
Código de producto. 12901021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Rosa
  • Orificio central
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanca, Rosa
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Septo 100
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 8-425
Tipo de producto Tapón de rosca