Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 8/10, cónica Bochem™ para todas sus necesidades de laboratorio.
Marca: Bochem™ 3170
Detalles adicionales : Peso : 0.00990kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Cónico
- Espátula doble
Especificaciones
1 unidad | |
Recto | |
50 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
210 x 7 mm | |
210 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula de doble extremo | |
7 mm | |
2,5mm | |
Acero inoxidable (18/10) |