Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 8/10, cónica Bochem™ para todas sus necesidades de laboratorio.
3.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Recto
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10376241
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
3175
160 mm
3.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10799451
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
3170
210 mm
3.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Espátula doble
  • Acero inoxidable 18/10
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1 unidad
50 mm
Acero inoxidable (18/10)
Recto
Espátula de doble extremo
Acero inoxidable (18/10)