Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-dietilamino-4-metilcumarina, 99 %
43.10€ - 376.00€
CAS | 91-44-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H17NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 231.29 |
Número MDL | MFCD00006864 |
Clave InChI | AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p |
PubChem CID | 7050 |
ChEBI | CHEBI:51938 |
Nombre IUPAC | 7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona |
SMILES | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10395740
|
Thermo Scientific Chemicals
114050050 |
5 g | Frasco de vidrio |
43.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10102430
|
Thermo Scientific Chemicals
114051000 |
100 g | Frasco de plástico |
101.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15199163
|
Thermo Scientific Chemicals
114055000 |
500 g | Frasco de plástico |
376.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
91-44-1 | |
231.29 | |
AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N | |
7050 | |
7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona |
C14H17NO2 | |
MFCD00006864 | |
7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p | |
CHEBI:51938 | |
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C |
Especificaciones
7-Diethylamino-4-methylcoumarin | |
91-44-1 | |
100.0 | |
Beige a morado | |
99% | |
MFCD00006864 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous acid solutions,soluble in nearly all common organic solvents,slightly soluble in aliphatic hydrocarbons | |
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C | |
231.29 | |
CHEBI:51938 | |
99% | |
Polvo cristalino |
99% | |
98.5 | |
70°C to 73°C | |
Auténtico | |
C14H17NO2 | |
7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p | |
AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N | |
7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona | |
7050 | |
231.29 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 202-068-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GN6370000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only