Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-dietilamino-4-metilcumarina, 99 %
Código de producto. 15199163 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15199163 500 g Frasco de plástico 500 g
10395740 5 g Frasco de vidrio 5 g
10102430 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15199163 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 114055000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-44-1
Fórmula molecular C14H17NO2
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00006864
Clave InChI AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
Nombre IUPAC 7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Beige a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous acid solutions,soluble in nearly all common organic solvents,slightly soluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino