Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7-Diethylamino-4-methylcoumarin |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 70°C to 73°C |
| Color | Beige a morado |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Show More |