Learn More
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC17509DA
Detalles adicionales : CAS : 388088-73-1 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10417802
  • 50.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
388088-73-1
194.234
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
2776465
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
C10H14N2O2
MFCD03086115
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
(6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol
Especificaciones
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
1g
94.5
95%
MFCD03086115
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
(6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol
2776465
95%
Amber Glass Bottle
388088-73-1
100.0
C10H14N2O2
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
194.234
194.23
Videos
SDS Documentos