Learn More
6-Formil-2-(metilsulfanil)nicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
55.25€ - 471.00€
CAS | 175277-27-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6N2OS |
Peso molecular (g/mol) | 178.21 |
Número MDL | MFCD00173824 |
Clave InChI | UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile |
PubChem CID | 2799504 |
Nombre IUPAC | 6-formil-2-metilsulfanilipiridin-3-carbonitrilo |
SMILES | CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10039531
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04394CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
55.25€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10495522
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04394DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
149.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10103624
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04394DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
471.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
175277-27-7 | |
178.21 | |
UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N | |
2799504 | |
CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N |
C8H6N2OS | |
MFCD00173824 | |
6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile | |
6-formil-2-metilsulfanilipiridin-3-carbonitrilo |
Especificaciones
6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile | |
97% | |
MFCD00173824 | |
UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N | |
6-formil-2-metilsulfanilipiridin-3-carbonitrilo | |
2799504 | |
97% |
175277-27-7 | |
C8H6N2OS | |
6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile | |
CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N | |
178.21 | |
178.21 |