Learn More
6-Formil-2-(metilsulfanil)nicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10039531 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103624 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10495522 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04394DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175277-27-7
Fórmula molecular C8H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD00173824
Clave InChI UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2799504
Nombre IUPAC 6-formil-2-metilsulfanilipiridin-3-carbonitrilo
SMILES CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%