Learn More
6-Formil-2-(metilsulfanil)nicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |