Learn More
Afora™ 5L EN Certified Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ 5L EN Certified Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
1490.00€ - 2375.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificación EN |
---|---|
Color | Azul oscuro |
Capacidad (métrico) | 5 l |
Material | Aluminio |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Calibración | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibración | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12657385
|
Afora™
5993/5H |
Prehumedecido | Con cubierta de aluminio |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12074578
|
Afora™
V55939 |
Seco | Sin cubierta de aluminio |
1590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12054608
|
Afora™
5993/52E |
Prehumedecido y seco | Con cubierta de aluminio |
2375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 5L
- Flat bottom
- Conical body
- Graduation markings
- Cylindrical neck
- Dark blue glass
Especificaciones
Certificación EN | |
5 l | |
Sí |
Azul oscuro | |
Aluminio | |
Plano |