Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 y 4, MWCO de 12 a 14 kD
Para experimentos de diálisis más pequeños o para evaluar tubos de diálisis para diálisis de aplicación
Marca: Spectrum™ 132 703T1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes:
- Tubos de diálisis de 1 o 5 m Spectra/Por 2 o 4
- Un tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- Un tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- Dos abridores de tubos adhesivos
Descripción
- Hidrófilos, porosidad simétrica
- Asegura una mayor permeabilidad y diálisis básica
- Disponible en seco con glicerina (enjuagar en agua)
Especificaciones
12-14 kD | |
20,4mm | |
3,3 ml/cm vol./longitud | |
Tubos/Kit de 1 m |