Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 y 4, MWCO de 12 a 14 kD
Para experimentos de diálisis más pequeños o para evaluar tubos de diálisis para diálisis de aplicación
47.85€ - 209.00€
Especificaciones
MWCO | De 12 a 14 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
- One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- Two adhesive tubing openers
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15320772
|
Spectrum™
132709T |
18 ml/cm vol./longitud | 48 mm | Kit/tubo de 5 m |
209.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15390762
|
Spectrum™
132703T |
3,3 ml/cm vol./longitud | 20,4 mm | Kit/tubo de 5 m |
189.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15300772
|
Spectrum™
132 703T1 |
3,3 ml/cm vol./longitud | 20,4mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15330772
|
Spectrum™
132 709T1 |
18 ml/cm vol./longitud | 48 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Hidrófilos, porosidad simétrica
- Asegura una mayor permeabilidad y diálisis básica
- Disponible en seco con glicerina (enjuagar en agua)
Especificaciones
De 12 a 14 kD |