Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
18.10€ - 57.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Color del tapón Morado
Color Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C.
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.° por paquete Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16639842
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3220-320-006-9
10/Bolsa InegraPack™ No estéril
48.20€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
16649842
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3220-325-006-9
10/Bolsa InegraPack™ Estéril
57.80€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2023
para ver el stock
16659842
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3220-335-008-9
25/rack Estéril
18.10€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Real-time temperature signaling
  • Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
  • With attached flat screw caps
  • Black graduations and white writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Sperm Motility Assay (SMA) Mouse Embryo Assay (MEA) validated safe for cell culture
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C.
ViewPoint™
Esterilizable en autoclave
De 5 a 45 en incrementos de 1
12.500 x g
29 mm
Tapón de rosca con junta elastomérica moldeada integral
Morado
50 mL
Resina de polipropileno USP clase VI
Temperatura ambiente
29 mm
Tubos cónicos para centrífuga
115 mm
Cónicos