Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marca: Labcon 3220-325-006-9
Detalles adicionales : Peso : 9.07180kg
Descripción
- Señalización de la temperatura en tiempo real
- Transición reversible de claro a azul claro a 4 °C con transición completa a azul oscuro a 0 °C
- Con tapones de rosca planos incluidos
- Graduaciones negras y superficie de escritura blanca
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Ensayo de motilidad espermática (SMA, por sus siglas en inglés) y ensayo de embriones de ratón (MEA, por sus siglas en inglés) validado como seguro para el cultivo celular
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C. | |
Sí | |
10/Bolsa InegraPack™ | |
10/Bolsa InegraPack™ | |
ViewPoint™ | |
Esterilizable en autoclave | |
29 mm | |
Tapón de rosca con junta elastomérica moldeada integral | |
29 mm | |
Tubos cónicos para centrífuga |
Morado | |
50 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Estéril | |
Temperatura ambiente | |
115 mm | |
Cónicos | |
Sí | |
De 5 a 45 en incrementos de 1 | |
12.500 x g |