Learn More
Labcon 50 mL MetalFree™ Centrifuge Tubes with Flat Caps
Certified free of metals to 1 part per billion of 21 common metals
Marca: Labcon 3194-335-001-9
246.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21927" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.52540kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Con tapones de rosca planos conectados
- Bloquea el 100 % de la luz UVA, UVB y UVC, pero pasa la luz visible
- Graduaciones impresas en blanco
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Tubos esterilizables en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
50 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
De 5 a 45 en incrementos de 1 |
Natural | |
Sí | |
25 | |
25/gradilla de fibra de bajos residuos | |
Tubos para centrífuga MetalFree™ | |
29 mm | |
Sí |