Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga MetalFree™ de 50 ml con tapones planos
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Con tapones de rosca planos incluidos
- Bloquea el 100 % de la luz UVA, UVB y UVC, pero deja pasar la luz visible
- Graduaciones impresas en blanco
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Tubos esterilizables en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
| Material del cierre | Polyethylene |
| Color del tapón | Natural |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
| Mostrar más |