Learn More
5 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
A suspension of polymer microspheres designed to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards
80.35€ - 113.00€
Especificaciones
Tipo | Estándar de turbidez |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos con relación |
Formulario | Líquido |
Exactitud | ± 1 % NTU |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11778455
|
Reagecon
CRSR-5-100 |
100 mL |
80.35€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11566573
|
Reagecon
CRSR-5-500 |
500 mL |
113.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Guaranteed stability throughout shelf life even after opening bottle
- ± 1% accuracy
- NIST traceable
- US EPA approved
Especificaciones
Estándar de turbidez | |
Instrumentos con relación | |
Líquido | |
± 1 % NTU |