Learn More
Estándar de turbidez con relación de 5 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11778455 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11778455 100 mL 100 ml
11566573 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11778455 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CRSR5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    96.12€ / 100 ml
    Ahorro 17.88€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Una suspensión de microesferas de polímero diseñada para superar los problemas adversos de seguridad, precisión y estabilidad experimentados con otros estándares de turbidez
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
  • ± 1 % de precisión
  • Trazable al NIST
  • Aprobado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Formulario Líquido
Exactitud ± 1 % NTU
Volumen (métrico) 100 mL
Tipo de empaquetado Frasco de HDPE