missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Cloro-2-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11311987
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
452-66-4
C7H6ClF
144.573
MFCD00018504
JOXXHDGUTVUBDL-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluoro-5-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-methyl, pubchem1609, acmc-209k1f, 5-chloro-2-fluoro-toluene, ksc493m8d, joxxhdgutvubdl-uhfffaoysa, 1-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
2725113
4-cloro-1-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
452-66-4
C7H6ClF
144.573
MFCD00018504
JOXXHDGUTVUBDL-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluoro-5-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-methyl, pubchem1609, acmc-209k1f, 5-chloro-2-fluoro-toluene, ksc493m8d, joxxhdgutvubdl-uhfffaoysa, 1-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
2725113
4-cloro-1-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorotoluene
Densidad 1.188
Punto de ebullición 157°C to 159°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1931799
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'