Learn More
5-Bromo-2-fluorotolueno, + 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11439582
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
51437-00-4
C7H6BrF
189.027
MFCD00000343
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-5-bromotoluene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1599, acmc-1asrc, 2-fluoro-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-fluoro toluene, 5-bromo-2-fluoro-toluene, ksc274o3j
123527
4-bromo-1-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)Br)F
51437-00-4
C7H6BrF
189.027
MFCD00000343
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-5-bromotoluene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1599, acmc-1asrc, 2-fluoro-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-fluoro toluene, 5-bromo-2-fluoro-toluene, ksc274o3j
123527
4-bromo-1-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)Br)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-fluorotolueno se utiliza en la preparación de bromuro de 5-bromo-2-fluorobencil mediante bromación de N-bromosuccinimida (NBS), necesaria para la síntesis de bromofluorobenceno de corona y 3-(4-fuoro-3-metilfenil)acrilamida. También se utiliza como intermedio de la medicina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorotoluene
Densidad 1.486
Punto de ebullición 94°C to 95°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Beilstein 2242693
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza ≥98%