Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 2000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
Marca: Spectrum™ 132107T
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Includes:
- Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Description
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Specifications
2 kD | |
11,5 mm | |
1,1 ml/cm vol./longitud | |
Kit/tubo de 1 m |