Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 2000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
143.82€ - 169.00€
Especificaciones
MWCO | 2 kD |
---|---|
Cantidad | Tubos/Kit de 1 m |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15320692
|
Spectrum™
132108T |
4,6 ml/cm vol./longitud | 24 mm |
169.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15310692
|
Spectrum™
132107T |
1,1 ml/cm vol./longitud | 11,5 mm |
169.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15330692
|
Spectrum™
132 109T |
6,4 ml/cm vol./longitud | 29 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
2 kD | |
Tubos/Kit de 1 m |