Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G35 Seamless Knit Nylon Inspection Gloves
Low-lint gloves are ideal for detecting imperfections and defects when conducting critical quality control inspections. Ambidextrous gloves are silicone-free for use in a wide variety of applications including film handling, aerospace, and automotive assembly.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 38719
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
- Su diseño ambidiestro permite el cambio de guantes de uno en uno, en lugar de en pares
- Alto grado de sensibilidad y destreza para la inspección de defectos e imperfecciones
- Diseñados para inspecciones de control de calidad críticas
- La envoltura de nailon sin costuras reduce la irritación de la piel
- Bajo nivel de formación de pelusa para aplicaciones de salas limpias
- Sin silicona
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Tejido sin costuras | |
Blanco | |
Nailon | |
Grande | |
Tejido |
Sin revestimiento | |
Ambidextro | |
Guantes de inspección | |
Montaje de automoción, ingeniería aeroespacial e inspecciones de control de calidad | |
KleenGuard™ G35 |