Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G35 Seamless Knit Nylon Inspection Gloves
Low-lint gloves are ideal for detecting imperfections and defects when conducting critical quality control inspections. Ambidextrous gloves are silicone-free for use in a wide variety of applications including film handling, aerospace, and automotive assembly.
149.00€ - 165.00€
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
---|---|
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Blanco |
Hand | Ambidextro |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968156
|
Kimberly-Clark Professional™
38716 |
XS |
149.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978156
|
Kimberly-Clark Professional™
38717 |
Pequeño |
149.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15776252
|
Kimberly-Clark Professional™
38718 |
Medio |
165.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15480472
|
Kimberly-Clark Professional™
38719 |
Grande |
165.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998156
|
Kimberly-Clark Professional™
38720 |
XL |
149.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15642229
|
Kimberly-Clark Professional™
38716 |
XS |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988156
|
Kimberly-Clark Professional™
38718 |
Medio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ambidextrous design allows gloves to be replaced one at a time, rather than in pairs
- High degree of sensitivity and dexterity for inspecting for defects and imperfections
- Designed for critical quality control inspections
- Seamless knit nylon shell reduces skin irritation
- Low lint for cleanroom applications
- Silicone-free
Especificaciones
Tejido sin costuras | |
Blanco | |
Nailon | |
Montaje de automoción, ingeniería aeroespacial e inspecciones de control de calidad | |
KleenGuard™ G35 |
Sin revestimiento | |
Ambidextro | |
Guantes de inspección | |
Tejido |