Learn More
Hamilton™ Microlab™ 1700 Series Gastight™ Syringes
For dispensing both liquids and gases
Marca: Hamilton™ 81062
Detalles adicionales : Peso : 0.03900kg
Descripción
- Equipada con punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión, a menudo de PTFE, que crea un sello sin fugas
- La función de ajuste hermético garantiza que la punta elimine toda muestra del interior del cilindro de la jeringa
- Reduce la probabilidad de que se produzca un depósito en muestras con moléculas disueltas o suspendidas, lo que daría como resultado un émbolo dañado
- Terminación ChemSeal
Especificaciones
22s G | |
1710 | |
100 μl |