Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700 Microlab™
Código de producto. p-4954690
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre de aguja:
22s G
26s G
Modelo:
1701
1702
1710
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
11542385 25 μl 22s G 1702 cada uno
10402622 100 μl 22s G 1710 cada uno
11550112 10 μl 26s G 1701 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11542385 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80262
Para dispensar líquidos y gases
  • Equipada con punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión, a menudo de PTFE, que crea un sello sin fugas
  • La función de ajuste hermético garantiza que la punta elimine toda muestra del interior del cilindro de la jeringa
  • Reduce la probabilidad de que se produzca un depósito en muestras con moléculas disueltas o suspendidas, lo que daría como resultado un émbolo dañado
  • Terminación ChemSeal
Especificaciones
Calibre de aguja 22s G
Modelo 1702
Volumen (métrico) 25 μl