Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
High density ribbon offers solvent, high heat and scratch resistance
170.00€ - 307.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Thermal Transfer Printer Ribbon |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer |
Material | Resin |
Longitud (imperial) | 984 in. |
Longitud (métrico) | 300 m |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11553035
|
Brady™
066231 |
300 m x 10,9 cm (984 pies x 4,3 in.) | Rojo |
307.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11593015
|
Brady™
066049 |
300 m x 5.99 cm (984 ft. x 2.36 in.) | Red |
170.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11513025
|
Brady™
066096 |
300 m x 5.99 cm (984 ft. x 2.36 in.) | Green |
170.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11573015
|
Brady™
066047 |
300 m x 5.99 cm (984 ft. x 2.36 in.) | Blue |
170.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11503025
|
Brady™
066095 |
300 m x 8.3 cm (984 ft. x 3.27 in.) | Green |
232.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11563035
|
Brady™
066232 |
300 m x 8,3 cm (984 pies x 3,27 in.) | Azul |
307.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Includes spindle
- Compatible with IP300, IP600 printers
- Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Especificaciones
Thermal Transfer Printer Ribbon | |
Resin | |
300 m | |
IP™ Enabled | |
1 Ea. |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | |
984 in. | |
25.4 mm I.D. | |
Ink side out |