Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica aptas para impresora IP de la serie 4400
Tienda Brady ProductosDescripción
- Incluye un husillo
- Compatible con impresoras IP300 e IP600
- Diámetro interior del núcleo: 25,40 mm (1 in), lado de la tinta hacia afuera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora de transferencia térmica |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de transferencia térmica IP300, Impresora de transferencia térmica IP600 |
| Material | Resina |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 984 in |
| Anchura (imperial) | 2,36 in |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 5.99 cm |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm de diámetro interior |
| Mostrar más |