Learn More
Gilac™ 4 Silent Pivoting Wheel Dolly
4 Silent Pivoting Wheel Dolly benefits from excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
98.39€ - 225.07€
Especificaciones
Tipo | Dolly |
---|---|
Admite | Containers and Crates |
Capacidad portante (imperial) | 551 lb. |
Capacidad portante (métrico) | 250 kg |
Material | ABS Plastic, Chrome-plated Steel |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17998951
|
Gilac™
G170147 |
Steel Wheel Housing |
98.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17928491
|
Gilac™
G170148 |
Stainless Steel Wheel Housing |
196.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17908961
|
Gilac™
G170149 |
Stainless Steel Wheel Housing, 2 Brakes |
225.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Universal dolly on wheels.
- Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
- 250 kg load capacity.
- Stainless steel clevis recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
- Outstanding quality, outclassing usual industry standards.
- ABS-PC injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
- Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
- 100 mm PA wheels with rubber tires: quiet on all types of flooring, no vibrations, comfort of use, do not freeze cold rooms.
- GILAC removable pulling bar available (as an option).
Especificaciones
Dolly | |
551 lb. | |
ABS Plastic, Chrome-plated Steel | |
Black |
Containers and Crates | |
250 kg | |
100 mm |