Learn More
Gilac™ Plataforma rodante de 4 ruedas pivotantes silenciosas
Código de producto. 17998951
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Carcasa de rueda de acero
Carcasa de rueda de acero inoxidable
Carcasa de rueda de acero inoxidable, 2 frenos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17998951 Carcasa de rueda de acero cada uno
17928491 Carcasa de rueda de acero inoxidable cada uno
17908961 Carcasa de rueda de acero inoxidable, 2 frenos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998951 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.85€
    98.39€ / paquete de 1
    Ahorro 51.46€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El carro de 4 ruedas pivotantes silenciosas se beneficia de una excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Plataforma universal con ruedas.
  • Excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Capacidad de carga de 250 kg.
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • Calidad excepcional, superando los estándares habituales de la industria.
  • Base inyectada de ABS-PC con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable.
  • Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 y 400 x 300 mm.
  • Ruedas PA de 100 mm con neumáticos de goma: Silencioso en todo tipo de suelos, sin vibraciones, comodidad de uso, no congela habitaciones frías.
  • Barra de tracción desmontable GILAC disponible (como opción).
Especificaciones
Tipo Muñequita
Admite Contenedores y cajas
Capacidad portante (imperial) 551 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Diámetro de las ruedas (métrico) 100 mm
Color Negro
Incluye Carcasa de rueda de acero