Learn More
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥95%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07801DA
Detalles adicionales : CAS : 103360-04-9 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014042
  • 57.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
103360-04-9
208.631
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
2759108
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
C7H6ClFO2S
MFCD01631930
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
(4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Especificaciones
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
1g
95.0
C7H6ClFO2S
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
208.631
208.64
Amber Glass Bottle
103360-04-9
95%
MFCD01631930
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
(4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
2759108
95%
Videos
SDS Documentos