Learn More
Clorhidrato de 4-fluorobenzamidina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-fluorobenzamidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El clorhidrato de 4-fluorobenzamidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzamidine hydrochloride |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.6 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |