Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
83.50€ - 336.00€
CAS | 139937-37-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6BrClO2S |
Peso molecular (g/mol) | 269.55 |
Clave InChI | KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072 |
PubChem CID | 2781338 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl |
Descripción
139937-37-4 | |
269.55 | |
4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072 | |
cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo |
C7H6BrClO2S | |
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N | |
2781338 | |
CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl |
Especificaciones
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride | |
62.0°C to 67.0°C | |
96% min. (GC) | |
Br(CH3)C6H3SO2Cl | |
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo | |
2781338 | |
97% |
139937-37-4 | |
164.0°C (15.0 mmHg) | |
C7H6BrClO2S | |
4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072 | |
CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl | |
269.55 | |
269.55 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.