Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15204904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204904 10 g 10 g
15214904 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451780100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 139937-37-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.55
Clave InChI KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Punto de fusión 62.0°C to 67.0°C
Punto de ebullición 164.0°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal Br(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.