Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15214904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214904 50 g 50 g
15204904 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451780500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 139937-37-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.55
Clave InChI KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Punto de fusión 62.0°C to 67.0°C
Punto de ebullición 164.0°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal Br(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.