Learn More
Memmert™ Interfaz de corriente 4 - 20 mA
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
Marca: Memmert™ ICO150V3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Controlador de temperatura
- Valor real; 0 a +70 °C = 4 - 20 mA
Especificaciones
ICO150 | |
Controlador de temperatura |