Learn More
Memmert™ Interfaz de corriente 4 - 20 mA
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
214.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17119974
|
Memmert™
ICO150V3 |
ICO150 |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17150005
|
Memmert™
ICO240V3 |
ICO240 |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17180035
|
Memmert™
ICO50V3 |
ICO50 |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17189934
|
Memmert™
ICO105V3 |
ICO105 |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Regulador de temperatura
- Valor real 0 to +70°C = 4 - 20 mA
Especificaciones
Controlador de temperatura |