Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series Filter Covers
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR systems.
Marca: 3M™ 7100021251
14.17 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ayuda a proteger el cartucho de daños físicos
- La cubierta es fácil de usar y permite el uso de prefiltros y/o supresores de inhibidor de chispas
- Permite que el respirador purificador de aire forzado se lleve durante duchas de descontaminación o lluvia
- También se usa para mantener en su lugar al prefiltro TR-6600 o el inhibidor de chispas TR-662
- Color: Gris
- N.º de catálogo de 3M TR-6500FC, N.º de catálogo de 3M TR-6700FC
Aplicaciones:
Sectores recomendados: Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General
Certifications
NIOSH Approved
Compliance
NIOSH approved.
Especificaciones
NIOSH | |
Tapa del filtro | |
Respiradores TR-6700 y TR-600, prefiltro TR-6600 y supresor de chispas TR-662 | |
1/caja |
Gris | |
Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General | |
TR-6700FC |