Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series Filter Covers
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR systems.
19.00€ - 20.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NIOSH |
---|---|
Color | Gris |
Tipo de producto | Tapa del filtro |
Cantidad | 1/caja |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15579265
|
3M™
7100021251 |
Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General | Respiradores TR-6700 y TR-600, prefiltro TR-6600 y supresor de chispas TR-662 |
20.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15529265
|
3M™
7100021252 |
Sanidad, Farmacéutico | Respiradores TR-6500 y TR-600, prefiltro TR-6600 y supresor de chispas TR-662 |
19.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Filter cover helps protect cartridge from physical damage
- Easy to use cover enables use of prefilters and/or spark arrestors
- Allows PAPR to be worn through decontamination showers or rain
- Also used to hold TR-6600 Prefilter or TR-662 Spark Arrestor in place
- Color: Gray
- 3M Catalog# TR-6500FC , 3M Catalog# TR-6700FC
Applications:
Recommended Industries: Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing
Certifications
NIOSH Approved
Compliance
NIOSH approved.
Especificaciones
NIOSH | |
Gris | |
Tapa del filtro | |
1/caja |